Saltar a
60359
Potassium phthalate monobasic
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCC6H4COOK
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-889-4
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 309 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium hydrogen phthalate may be used as a buffering agent or as a standard for total organic carbon (TOC) calibration and may be used to asses the oxidating activity of CNTs/TiO(2) photoanodes. Potassium hydrogen phthalate solution may be used as a liquid filter to reduce the effects of Rayleigh scattering on collected Raman spectra.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
6036024-407060357
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
99.8-100.2%
assay
>99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
-
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4
pH
4
pH
4
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)