Merck
InicioProductosQuímica y productos bioquímicosProductos bioquímicosReactivos y productos bioquímicos de gran pureza
Reactivos y productos bioquímicos de gran pureza
Reactivos y productos bioquímicos de gran pureza
Reactivos y productos bioquímicos de gran pureza
Certificados BioUltra, BioXtra y BioPerformance, reactivos bioquímicos
Los productos bioquímicos utilizados como reactivos para la investigación biológica deben ser de gran pureza para asegurar resultados experimentales fiables. Nuestros productos bioquímicos de calidad superior, los grados BioUltra y BioXtra son la elección correcta para la investigación que requiere productos bioquímicos exentos, o con bajas concentraciones, de oligoelementos (metales). En estos productos bioquímicos de calidad superior se analiza de manera exhaustiva la presencia de:
  • Oligoelementos metálicos y no metálicos con ICP-MS (espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente) o ICP-OES (espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente). Otras pruebas generales son el aspecto, la solubilidad, la materia insoluble, la UV, el pH, el IR y la composición molecular (GC, HPLC, TLC, RMN).
  • También se ha analizado, para evaluación bioactiva, que no contienen nucleasas, proteasas, nickasas, fosfatasas, y que tienen bajas concentraciones de endotoxinas.
Los productos bioquímicos de calidad certificación BioPerformance se han analizado para aplicaciones críticas de las ciencias de la vida, como el cultivo celular, la biología molecular y el diagnóstico. Se analizan las ADNasas, las ARNasas, las proteasas, las nickasas, la toxicidad celular y los niveles de endotoxinas.
Seleccione para filtrar y ver nuestra gama de productos bioquímicos según los grados especiales:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
El grado BioUltra de los reactivos bioquímicos experimenta el análisis más riguroso de patrones de pureza bien definidos para cumplir los estrictos requisitos de aplicaciones de biología molecular particularmente sensibles, como los estudios de ácidos nucleicos, expresión de proteínas, transformación/transfección, electroforesis, PCR, disoluciones tampón y formulaciones premezcladas.
El grado BioXtra de productos bioquímicos sin metales y reactivos experimentales se somete a rigurosas pruebas de pureza, así como a pruebas de idoneidad especializadas para garantizar un bajo nivel de impurezas para aplicaciones de cultivo celular, como inmunoanálisis, purificación de proteínas, transformaciones y cromatografía.
Probados y precalificados para su uso en múltiples aplicaciones de ciencias de la vida, como biología molecular, cultivo celular o electroforesis.