Saltar a
50046
Glicina
≥99.0% (NT), BioUltra
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Glicina, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
NCC(O)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
La glicina se ha utilizado como componente de la mezcla de extracción vírica para la extracción de los adenovirus.
Biochem/physiol Actions
La glicina es un aminoácido no esencial. Está implicada en la síntesis de purinas, serina y porfirinas. Los canales activados por glicina median el flujo de entrada de calcio a través de las membranas celulares. También actúa como agonista competitivo del glutamato en la unión a los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato). En las células cancerosas, podría estar aumentada la síntesis de glicina debido al aumento de la demanda del aminoácido.
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G7403G71264810-OP
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
Insoluble matter, passes filter test
impurities
≤0.01% Ammonia
impurities
-
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
50046-50G04061832422510
50046-250G04061832422503
50046-1KG04061832422497
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf