If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Ácido fórmico 98-100 %, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤500 ppm Acetic acid (CH3COOH)
evapn. residue
≤10 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤10 ppm
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.020 ppm, Al: ≤0.050 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.020 ppm, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.20 ppm, Cd: ≤0.050 ppm, Co: ≤0.020 ppm, Cr: ≤0.050 ppm, Cu: ≤0.020 ppm, Fe: ≤2.0 ppm, Ge: ≤0.050 ppm, K: ≤0.10 ppm, Li: ≤0.020 ppm, Mg: ≤0.50 ppm, Mn: ≤0.050 ppm, Mo: ≤0.020 ppm, NH4+: ≤10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.050 ppm, Pb: ≤0.020 ppm, Sr: ≤0.020 ppm, Ti: ≤0.10 ppm, Tl: ≤0.050 ppm, V: ≤0.050 ppm, Zn: ≤0.050 ppm, Zr: ≤0.10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Método QuEChERS modificado combinado con cromatografía de líquidos de ultra alto rendimiento-espectrometría de masas en tándem para la detección de ácido ciclopiazónico en piensos: se demuestra el uso de ácido fórmico al 98-100% en un método QuEChERS modificado, mejorando la eficiencia de la detección de toxinas en los piensos para animales, lo que es crucial para mantener la salubridad alimentaria y la salud ambiental (Peng et al., 2024).
- Adaptación de la extracción sortiva en tela como una innovadora multiherramienta para la transferencia y la extracción de muestras en el análisis farmacocinético seguido de la determinación de levofloxacina mediante LC-MS en muestras de plasma: se utiliza ácido fórmico en el desarrollo de métodos avanzados de extracción para el análisis farmacocinético, fundamental para el desarrollo de fármacos y la vigilancia terapéutica en la investigación farmacéutica (Ekin Dolaksız et al., 2024).
- Desarrollo y validación de un método indicador de estabilidad de la glicirricina mediante RP-HPLC-DAD: aplicación al extracto de Glycyrrhiza glabra: se utiliza el ácido fórmico en análisis cromatográficos para garantizar la estabilidad y la calidad de los compuestos herbarios medicinales, adecuados tanto en el campo farmacéutico como en el biotecnológico (Lyngdoh et al., 2024).
Analysis Note
Fecha de caducidad: véase etiqueta del producto
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade for inorganic trace analysis |
| assay ≥98% (alkalimetric) | assay - | assay ≥98% | assay ≥98% (acidimetric), 98-100% |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency meets USP/NF | agency - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido fórmico 98-100 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
hcodes
Contenido relacionado
Food and Beverage Campaign - Adulerants - Non-native Amino Acids In Milk
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1002640100 | 04022536003689 |
| 1002649950 | 04022536947211 |
| 1002641011 | 04027269566043 |
| 1002649026 | 04022536003740 |
| 1002642500 | 04022536003719 |
| 1002649200 | 04022536961217 |
| 1002642508 | 04027269301743 |
| 1002642510 | 04027269218188 |
| 1002641000 | 04022536003696 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf