Documentos clave
1.93015
Supelco
Ácido fórmico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Formic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grado
ACS reagent
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93015.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.