Merck
Passer à
R5886
Milieu RPMI-1640
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
This RPMI-1640 medium is supplemented with HEPES. HEPES is a Good′s physiological buffer that helps provide a more stable medium pH than bicarbonate buffers.
Application
RPMI-1640 Medium has been used:
  • to culture human lymphoblastoid cell line cells[1]
  • prostate cancer cells[2]
  • monocytes from human blood[3]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
R7388R7509R7638
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
components
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu RPMI-1640
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c