R7509
Milieu RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered,suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Milieu RPMI-1640, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to culture Mantle cell lymphoma cells
- to culture mouse podocytes
- in the extraction of whole bone marrow from rat Femur and tibia bones
Autres remarques
Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities.
Also recommended for in vitro diagnostics use.
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable