Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
Application
For use as diluent with PKH26-PCL fluorescent cell linker dyes.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
- Diluent B 6 vial(s)
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c