Merck
DomůGelová elektroforézaÚvod do SDS-PAGE - separace proteinů na základě velikosti
Úvod do SDS-PAGE - separace proteinů na základě velikosti
Polyakrylamidové gely vznikají reakcí akrylamidu a bis-akrylamidu (N,N'-methylenbisakrylamidu), jejímž výsledkem je vysoce zesíťovaná gelová matrice. Gel funguje jako síto, kterým se proteiny pohybují v reakci na elektrické pole. Proteiny obsahují celkový kladný nebo záporný náboj; to umožňuje pohyb molekuly proteinu směrem k izoelektrickému bodu, v němž molekula nemá čistý náboj. Denaturací bílkovin a jejich jednotným záporným nábojem je možné je při migraci směrem ke kladné elektrodě oddělit na základě velikosti.
SDS-PAGE proteinových vzorků a barevný proteinový marker burst
Obrázek 1.SDS-PAGE proteinových vzorků a barevný proteinový marker(C1992)
Protokol
Potřebný materiál a činidla
  • Vertikální elektroforézní komora se zdrojem napájení, skleněné destičky, distanční podložky a hřebeny
Potřebné reagencieSložky v činidle
Číslo výrobku
Roztok akrylamidu/bis-akrylamidu Akrylamid 29.2 g
Bis-akrylamid 0.8 g
01696
Přídavek k potravinám, např.M7279  
 Pufry pro odlévání gelu
1.5 M Tris-HCl, pH 8,8 (pro přípravu rozlišovacího gelu):
Rozpusťte 18.15 g báze Tris v 80 ml destilované vody.
Upravte pH na 8,8 pomocí 6N HCl.
Doplňte konečný objem destilovanou vodou na 100 ml.
0,5 M Tris-HCl, pH 6.8 (pro přípravu stohovacího gelu):
Rozpusťte 6 g báze Tris v 80 ml destilované vody.
Upravte pH na 6,8 pomocí 6N HCl.
Doplňte konečný objem destilovanou vodou na 100 ml.
93362
 2X Laemmliho nakládací pufrBromfenolová modř 0.004%
2-merkaptoethanol 10%
Glycerol 20%
SDS 4%
Tris-HCl 0.125 M
B5525
M3148
G5516
L3771
93362
10x běžící pufrTris-HCl 25 mM
Glycin 200 mM
SDS 0.1% (w/v)
93362
G8898
L3771
10% SDS  SDSL3771
10% Persiřičitan amonný  Odst.Persíran amonnýA3678
TEMED  TEMEDT9281
Poznámka: Akrylamid a bis-akrylamid jsou neurotoxické. Všechny kroky by měly být prováděny v rukavicích, které neobsahují prášek.
Příprava gelu
  • Skleněné destičky a distanční podložky jednotky pro odlévání gelu očistěte deionizovanou vodou a etanolem.
  • Sestavte destičky s distančními podložkami na stabilní, rovný povrch.
  • Připravte roztok rozlišovacího gelu pomocí následujících objemů (pro 10 ml) v závislosti na požadovaném procentu gelu.
Gel %Voda (ml)30% akrylamid (ml)1.5 M Tris-HCl, pH 8.8 (ml)10% SDS (µl)10% APS (µL)TEMED*(µL)
8%4.62,62.610010010
10%3.83,42.610010010
12%3.24,02.610010010
15%2.25,02.610010010
  • Nalijte roztok gelu do destiček sestavených s distančními podložkami. Pro udržení rovnoměrného a vodorovného povrchu rozlišovacího gelu překryjte povrch vodou nebo isopropanolem (I9516).
  • Nechte gel při pokojové teplotě asi 20-30 min ztuhnout.
  • Připravte roztok stohovacího gelu pomocí následujících objemů (pro 10 ml):
Gel %Voda (ml)30% akrylamid (ml)0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 (ml)10% SDS (µl)10% APS (µL)TEMED*(µL)
5%5.86
1,34
2.610010010
*TEMED musí být poslední přidanou složkou
  • Odstraňte překrytou vodu nebo isopropanol na rozlišovacím gelu
  • Přidávejte 5% roztok stohovacího gelu, dokud nepřetéká. Okamžitě vložte hřeben a ujistěte se, že v gelu nebo v blízkosti jamek nejsou zachyceny žádné vzduchové bubliny.
  • Nechte gel při pokojové teplotě asi 20-30 min. ztuhnout.
Příprava vzorku
  • K objemu proteinového vzorku (buněčný nebo tkáňový lyzát) přidejte stejný objem nakládacího pufru.
  • Vařte výše uvedenou směs při 95 °C po dobu 5 min. Odstřeďujte při 16000 xg po dobu 5 min.
  • Tyto vzorky lze uchovávat při -20 °C nebo je lze použít k pokračování gelové elektroforézy.
Barvení gelů
Barvení modrou Coomassieho barvou: Barvení proteinových gelů modrou Coomassie Brilliant Blue R-250 je běžný postup pro vizualizaci proteinů rozdělených pomocí SDS-PAGE. Je vysoce citlivý a vhodný pro dlouhodobé skladování gelů.
Potřebné činidla
Postup
  • Po elektroforéze umístěte gel do plastové vaničky obsahující roztok pro fixaci gelu. Umístěte vaničku na houpací stůl a fixujte proteiny po dobu 2 hodin.
  • Odstraňte roztok pro fixaci gelu a přidejte roztok Coomassie.  Umístěte na houpací stůl a barvěte gel po dobu 2-4 hodin.
  • Po skončení kroku barvení gel několikrát promyjte destilovanou vodou, abyste odstranili přebytečné barvivo.
  • Přidejte do gelu roztok destain. Umístěte na kývací stůl a destainujte po dobu asi 4 hodin, dokud nebudou viditelné jasné modré pruhy na čirém pozadí.
  • Po destainaci lze gely uložit do roztoku pro uchovávání gelů a podle potřeby fotografovat.
Barvení stříbrem
Nabízíme vysoce citlivou sadu pro barvení stříbrem pro detekci proteinů vhodnou pro gely SDS-PAGE. Dále jsou zapotřebí následující činidla:
  • Fixační roztok
        . Etanol (E7023) 50 ml
          Kyselina octová 10 ml
         Voda 40 ml
  • 30% ethanol (E7023) roztok
Postup
  • Po elektroforetickém běhu ponořte gel do fixačního roztoku na 40 min. Noční ponoření do fixačního roztoku vytvoří jasnější pozadí.
  • Odstraňte fixační roztok a promývejte gel po dobu 10 min 30% roztokem ethanolu a následně promývejte ultračistou vodou po dobu 10 min.
  • Vypusťte vodu a inkubujte gel v roztoku senzibilizátoru po dobu 10 min.
  • Odstraňte roztok senzibilizátoru a promyjte gel dvakrát vodou, přičemž každé promytí trvá 10 min.
  • Vylijte vodu a ponořte gel na 10 min do roztoku stříbra.
  • Vylijte roztok stříbra a promývejte gel ve vodě po dobu 1,5 min.
  • Vylijte vodu a ponořte gel na 3 až 7 min do vývojkového roztoku.
  • Přidejte 5 ml stop roztoku do vývojkového roztoku a inkubujte 5 min. Odstraňte vývojku/stop roztok a gel promývejte v ultračisté vodě po dobu 15 min.
  • Gel lze vyfotografovat a také uchovávat v čerstvé, ultračisté vodě.
Pro dvojí barvení obarvěte gel pomocí CBB R-250 a následně stříbrným barvením podle výše uvedených postupů.
Fluorescenční barvení: Nabízíme fluorescenční barviva SYPRO a Lucy pro elektroforézu proteinů. Gely lze buď ponořit do fluorescenčního barviva ve tmě, nebo gel během elektroforézy smíchat s katodovým pufrem.
Protokoly barvení závisí na použitém barvivu a najdete je zde:
Oboustranné barvení gelu
Reverzibilní barvení gelu umožňuje uživateli přejít k western blottingu proteinů po SDS-PAGE.
Barvení R-PROB: R-PROB je jedinečné barvivo, které detekuje proteiny na gelech PAGE a western blotech.
Reagents Required:
Postup
  • Gely po elektroforéze ponoříme na 20 minut do fixačního roztoku. Tento krok opakujte dvakrát.
  • Gel dvakrát propláchněte ve vodě, každé promytí trvá 30 min.
  • Gel inkubujte v barvicím roztoku 20-40 min. za mírného míchání.
  • Přebytečné barvivo smyjte v 10% kyselině octové.
  • Pro odbarvení gel promyjte EDTA a následně dvakrát po 15 minutách ve vodě nebo fixačním roztoku.
Barvení mědí: Pro potvrzení migrace a separace proteinů lze gel obarvit reverzibilním barvivem, například CuCl2.
Potřebná činidla
  • 0,3 M roztok CuCl2 
  • 0.25 M roztok Tris a 0,25 M roztok EDTA
Postup
  • Gely po elektroforéze oplachujte v destilované vodě po dobu maximálně 30 min.
  • Namočte gel do 0,3 M roztoku CuCl2 na 10 min.
  • Opláchněte deionizovanou vodou.
  • Bílkoviny lze vizualizovat jako čiré zóny na modrém pozadí.
  • Pro úplné odbarvení gelu pro western blot promyjte obarvené gely v 0.25 M Tris a 0,25 M roztoku EDTA, pH 9, opakovaně.
  • Před pokračováním v nastavení přenosu přeneste destainovaný gel do přenosového pufru.
Systém pro blotování a vertikální elektroforézu
Obrázek 2.Systém pro blotování a vertikální elektroforézu
Pokud si přejete přenést proteiny na membránu po elektroforéze, najdete protokol zde.
Produkty
Litujeme, vyskytla se neočekávaná chyba.
Network error: Failed to fetch
Odkaz
1.
Sambrook J, Fritsch T, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.