Merck
01696
Acrylamide
for Northern and Southern blotting, powder blend
Synonyma:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
powder blend
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamide powder is a white, odorless, crystalline solid. It is commonly used in molecular biology labs as a cross linking agent to cast polyacrylamide gels for nucleic acid electrophoresis.
Application
Suitable for making polyacrylamide gels according to established recipes.
Disclaimer
Acrylamide powder is highly toxic through inhalation and skin contact. Acrylamide is considered to be a probable carciongen in humans. Standard laboratory nitrile gloves and full sleeve lab coats should be worn when handling acrylamide in any form. Dust masks or working in a fume hood is advised when handling acrylamide powder.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)