Merck
T9281
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Synonyma:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.20
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-744-6
Beilstein/REAXYS Number:
1732991
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
expl. lim.
9.08 %
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
General description
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) is molecule which allows rapid polymerization of polyacrylamide gels. In the presence of ammonium persulfate, TEMED is responsible for the formation of free radicals from persulfate, thereby initiating the acrylamide polymerization process. However, excess concentration of TEMED can result in abnormal separation patterns.
Application
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine) has been used for the preparation of acrylamide hydrogels and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels.
Analysis Note
Tested as a catalyst for PAGE.
Disclaimer
Handle and store under inert gas, air and moisture sensitive.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
61.7 °F - closed cup
flash_point_c
16.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)