Protokol univerzálního transfekčního činidla
Číslo výrobku:
T0956
Úvod
Naše univerzální transfekční činidlo je jedinečné složení patentované polymerní směsi. Univerzální transfekční činidlo se používá k přechodné a stabilní transfekci nukleových kyselin do různých eukaryotických buněčných linií a obtížně transfekovatelných primárních buněk. Tento rychlý a snadný protokol je kompatibilní se sérem, bezsérovým médiem a antibiotiky.
Dodávané činidla
Univerzální transfekční činidlo se dodává jako 1 ml kapaliny v jedné lahvičce. Tento objem umožňuje buď:
- 40 transfekcí na 10 cm miskách, nebo
- 65 transfekcí na 6 cm miskách, nebo
- 110 transfekcí na 3,5 cm miskách.
Skladování
Univerzální transfekční činidlo lze skladovat při teplotě 2-8 °C po dobu až tří měsíců. Pro dlouhodobé skladování skladujte při -20 °C. Před použitím nechte všechny součásti soupravy rozmrazit a vyrovnat na pokojovou teplotu.
Postup
Níže uvedený postup je určen pro transfekci běžných buněčných linií pomocí 1 µg/µl DNA plazmidu (zředěného ve sterilní vodě pro molekulární biologii). Kultivujte a transfekujte buňky ve standardním médiu obsahujícím sérum nebo bez séra vhodném pro daný typ buněk. Používejte správnou aseptickou techniku a pouze sterilní materiály.
Plasmidy DNA by měly být vysoce kvalitní, vysrážené etanolem, resuspendované ve vodě molekulárně biologické kvality na konečnou koncentraci 1 µg/µl. Optimální množství použitého univerzálního transfekčního činidla závisí na typu buněk a obecně činí 1 - 3 µl na ug plazmidové DNA.
Přítomnost séra (>5 %) a antibiotik transfekci neinhibuje a v některých případech účinnost transfekce zvyšuje. Transfekce buněk v přítomnosti séra minimalizuje toxicitu.
Tento protokol lze optimalizovat pro použití s nejrůznějšími typy buněk. Hustotu výsevu, množství použité DNA a dobu inkubace lze v případě potřeby snadno měnit, aby bylo dosaženo vyšší exprese a nižší toxicity.
Adherentní kultura
Den 1: Rozložení buněk
Buňky rozložte 18-24 hodin před transfekcí. Měla by být použita vhodná hustota výsevu, aby byla deska s buněčnou kulturou v době transfekce 90-95 % konfluentní. Ke kultivaci buněk lze použít médium obsahující sérum nebo bez séra vhodné pro daný typ buněk.
Den 2: Transfekce
- Pro přípravu buněk na transfekci vyměňte médium v každé kultivační jamce. Níže uvedené objemy umožní transfekci jedné jamky v šestijamkové destičce; objemy při použití jiných kultivačních misek viz tabulka 1.
- Tyčinka A: pro přípravu DNA přidejte 1 µg plasmidové DNA do 50 µl DMEM (s vysokým obsahem glukózy, bez séra). Opatrně promíchejte.
- Zkumavka B: pro přípravu transfekčního činidla přidejte v samostatné zkumavce 3 µl univerzálního transfekčního činidla do 50 µl DMEM (s vysokým obsahem glukózy, bez séra). Jemně promíchejte.
- Zkumavku B ihned přidejte do zkumavky A. (Poznámka: pořadí přidávání neobracejte). Okamžitě vortexujte a jemně odstřeďte. Nechte komplexy nerušeně tvořit při pokojové teplotě po dobu 15-20 minut. (Poznámka: nenechte komplexační reakci pokračovat déle než 20 minut).
- Přidejte 100 µl komplexů po kapkách do kultivační jamky (obsahující buňky a médium). Promíchejte jemným vířením.
Buňky rozložte 18-24 hodin před transfekcí. Měla by být použita vhodná hustota výsevu, aby byla deska s buněčnou kulturou v době transfekce 90-95 % konfluentní. Ke kultivaci buněk lze použít médium obsahující sérum nebo bez séra vhodné pro daný typ buněk.
Den 2: Volitelná výměna média (citlivé buňky)
U velmi citlivých buněk lze provést kompletní výměnu média 5-24 hodin po transfekci. U většiny buněk doporučujeme měnit média pouze 48 hodin po transfekci, dokud optimalizace protokolu nevyžaduje tuto dodatečnou výměnu médií.
Den 4: Výměna média a kontrola účinnosti transfekce
- Kompletní výměna média by měla být provedena 48 hodin po transfekci.
- Mezi 24-48 hodinami po transfekci lze stanovit účinnost, odebrat buňky pro další použití nebo případně zahájit stabilní selekci.
Stacionární kultura (suspenzní buňky)
Den 1: Rozložení buněk
Buňky rozložte 18-24 hodin před transfekcí. Měla by být použita hustota výsevu 0,5 - 1,0 x 106/mL, aby byla destička s buněčnou kulturou připravena v době transfekce. Ke kultivaci buněk lze použít médium obsahující sérum nebo bez séra vhodné pro daný typ buněk.
Den 2: Transfekce
- Pro přípravu buněk na transfekci odstraňte médium z každé kultivační jamky a nahraďte jej médiem o koncentraci 0,5 ml.5 ml čerstvého kompletního média. Níže uvedené objemy umožní transfekci jedné jamky v šestijamkové destičce; objemy při použití jiných kultivačních misek viz tabulka 1.
- Tyčinka A: pro přípravu DNA přidejte 2 µg plasmidové DNA do 100 µl DMEM (s vysokým obsahem glukózy, bez séra). Opatrně vířete.
- Zkumavka B: pro přípravu transfekčního činidla přidejte v samostatné zkumavce 6 µl univerzálního transfekčního činidla do 100 µl DMEM (s vysokým obsahem glukózy, bez séra). Jemně promíchejte.
- Zkumavku B ihned přidejte do zkumavky A. (Poznámka: pořadí přidávání neobracejte). Okamžitě vortexujte a jemně odstřeďte. Nechte komplexy nerušeně tvořit při pokojové teplotě po dobu 15-20 minut. (Poznámka: nenechte komplexační reakci pokračovat déle než 20 minut).
- Přidejte 200 µl komplexů po kapkách do kultivační jamky (obsahující buňky a médium). Promíchejte jemným vířením.
Den 4: Výměna média a kontrola účinnosti transfekce
- Kompletní výměna média by měla být provedena 48 hodin po transfekci.
- Mezi 24-48 hodinami po transfekci lze stanovit účinnost, odebrat buňky pro další použití nebo případně zahájit stabilní selekci.