Merck
DomůKultura savčích buněkAntibiotická křivka zabíjení
Antibiotická křivka zabíjení
Co je to křivka zabíjení antibiotikem?
Křivka zabíjení antibiotikem je experiment s odezvou na dávku, při kterém jsou savčí buňky vystaveny rostoucímu množství vybraného antibiotika, aby se určila minimální koncentrace antibiotika, která může zabít všechny buňky za určitou dobu. Jedná se o klíčový krok před použitím selekčního antibiotika k usmrcení netransfekovaných buněk a vytvoření stabilních buněčných linií. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé buněčné linie savců liší v citlivosti na antibiotika, doporučuje se vždy provést samostatné experimenty s křivkami usmrcení pro různé buněčné linie a antibiotika.
Doporučené koncentrace antibiotik pro křivku usmrcení
Níže uvedená tabulka uvádí rozsahy koncentrací běžně používaných selekčních antibiotik, které lze použít při experimentech s odezvou na dávku.
Odezva na dávku se může lišit v závislosti na testované buněčné linii. Koncentrační rozsahy jsou pouze orientační; při prvním použití nebo použití na nové buněčné linii je třeba provést křivku usmrcení s každým selekčním antibiotikem.
Tabulka 1Doporučené koncentrace výběrových antibiotik
Protokol pro křivku usmrcení
Následující protokol popisuje kroky pro vytvoření křivky usmrcení pro vaše buňky.
Co budete potřebovat: Připravte se na akci, která se bude konat ve dnech 1. až 3. května, kdy se bude konat v noci:
  • Buněčnou linii vašeho zájmu ve zdravém stavu
  • Kompletní kultivační médium (médium .nbsp;+ sérum) doporučené pro vaši buněčnou linii
  • Výběrové antibiotikum podle vašeho zájmu
Kroky: 1. Vložte do média (média), které je doporučeno pro vaši buněčnou linii
  • Vyberte si antibiotikum podle vašeho zájmu
  • Kroky:
    • Získejte zdravé adherentní buňky buď pomocí trypsinu nebo jemným seškrábnutím buněk.
    • Zřeďte buněčnou suspenzi v kompletním médiu a osejte každou jamku 96jamkové destičky tak, aby konečný objem byl 100 ul. Doporučená hustota buněk je ~50 % v den léčby.
    • Typická hustota buněk před léčbou antibiotiky na 24jamkové destičce:
    • 0,8 - 2,5 X 105 buněk/ml adherentních buněk
    • 2,5 - 4.5 X 105 buněk/ml suspenzních buněk
    • Inkubujte při 37 oC přes noc nebo dokud nejsou všechny buňky dobře přizpůsobené a zdravé.
    Poznámka: Antibiotika jsou nejúčinnější, když jsou buňky v aktivním dělení; pro co nejpřesnější dávkovou odezvu se proto doporučuje optimální hustota buněk.
    Reprezentativní schematický návod pro volbu koncentrace antibiotika. Vodorovné sloupce od 1-12 a svislé řádky od A-H. Každou koncentraci proveďte ve třech opakováních a zvyšujte koncentraci antibiotika zleva doprava, 0-100 mikrogramů na mililitr, počínaje slepým pokusem. Slepý pokus obsahuje médium a antibiotikum, ale žádné buňky.
    Obrázek 1.Schematický průvodce - výběr koncentrace antibiotik.
    • Vyměňte médium za čerstvé médium obsahující různé koncentrace selekčního antibiotika. Každou koncentraci uchovávejte ve třech opakováních, jak je uvedeno ve formátu 96jamkové destičky (obrázek 1).
    • Vyměňte médium s antibiotikem každých 48 hodin.
    • Kultivujte buňky po dobu 7 - 10 dnů a pravidelně je pozorujte pod světelným mikroskopem. Délku kultivace lze prodloužit až na 14 dní v závislosti na použité buněčné linii.
    • Den 10 stanovte životaschopnost buněk v každé jamce buď pomocí MTT testu, nebo přesným počítadlem buněk.
    • Zvolte takovou koncentraci antibiotika, která zcela zablokuje růst buněk. Tuto koncentraci použijte při všech transfekčních experimentech, abyste vybrali rezistentní, transfekované buňky, které lze dále pěstovat jako stabilní buněčné linie (obrázek 2).
    Vodorovná osa je koncentrace antibiotika v mikrogramech na mililitr a svislá osa je procento přežití buněk. S rostoucí koncentrací antibiotika klesá procento přežití buněk, až při 800 mikrogramech na mililitr dosáhne 0 % přežití. To je koncentrace selekčního antibiotika, která zabíjí všechny netransfekované buňky.
    Obrázek 2.Zkušební křivka zabíjení antibiotik
    Body k zapamatování
    • Udržujte vhodné kontrolní prvky nebo prázdná místa:
      • jímky obsahující pouze médium s antibiotikem, bez buněk
      • jímky obsahující médium a buňky, bez antibiotika
    • Ujistěte se, že inkubátor je v perfektním provozním stavu, aby se zabránilo odpařování média, které by mohlo zvýšit koncentraci antibiotika a vést k falešným údajům
    • Vyhledejte, zda je inkubátor v perfektním stavu./li>
    Vyberte správná antibiotika pro vaše buňky.
    Prozkoumejte celé naše portfolio antibiotik pro vaše výzkumné použití.
    Klikněte pro prozkoumání celé naší nabídky buněčných kultur pro vaše výzkumné využití.