Saltar a
V2002
Vancomicina hydrochloride from Streptomyces orientalis
≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Sinónimos:
Vancomicina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
1485.71
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282703
Beilstein/REAXYS Number:
3704657
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
color
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
La vancomicina es un antibiótico glucopeptídico no ribosómico caracterizado por su estructura glucosilada, ramificada y tricíclica. A diferencia de los antibióticos beta-lactámicos, la vancomicina actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana en una etapa más temprana. Su espectro de actividad se dirige principalmente contra bacterias aerobias y anaerobias grampositivas, abarcando una amplia gama de aislamientos, como los que exhiben resistencia a los βlactámicos. La vancomicina es notablemente eficaz contra microorganismos grampositivos como Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Staphylococcus epidermidis, el género Actinomyces y el género Lactobacillus. Demuestra una eficacia excepcional en la lucha contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA). Además, la vancomicina es una herramienta valiosa para prevenir la proliferación de contaminantes bacterianos en estudios relacionados con la biología celular y la bioquímica.
Application
Se ha utilizado el clorhidrato de vancomicina de Streptomyces orientalis:
  • en la investigación de los efectos del agotamiento de Firmicutes y Bacteroidetes inducido por antibióticos sobre la desregulación de la homeostasis energética en la obesidad[1]
  • en la investigación de aislados de Escherichia coli no productora de la toxina Shiga O157 procedente de granjas bovinas
  • para investigar la sensibilidad antimicrobiana de cepas de Bifidobacterium en varios organismos
Biochem/physiol Actions
El antibiótico vancomicina es un glucopéptido que bloquea la biosíntesis de la pared celular bacteriana al nivel de la biosíntesis del peptidoglucano. Inhibe la incorporación de los restos de D-alanil-D-alanina terminales de los NAM/NAG-péptidos. Es eficaz contra las bacterias grampositivas. La vancomicina altera también la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y la síntesis del ARN.
La vancomicina ejerce sus efectos antibacterianos formando enlaces no covalentes con el undecaprenil-(muramil-glucosaminil)-pentapéptido, un precursor crucial en la biosíntesis de las paredes celulares bacterianas. Esta interacción altera la síntesis de peptidoglucanos, interfiriendo en los procesos de transglucosilación y transpeptidación que son esenciales para la construcción de la pared celular bacteriana. En consecuencia, la integridad de la pared celular se ve afectada, lo que lleva a la lisis celular. Además, la vancomicina aumenta la permeabilidad de la pared celular bacteriana y dificulta la síntesis de ARN.
Modo de acción: inhibe la incorporación de los restos de D-alanil-D-alanina terminales de los NAM/NAG-péptidos.
Espectro antimicrobiano: activo contra las bacterias grampositivas
Features and Benefits
  • Eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas, como los MRSA
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones de biología celular y bioquímica
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
94747V1130PHR1732
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
-
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
-
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
V2002-1G04061835550487
V2002-100G04061833306956
V2002-5G04061835516964
V2002-250MG04061835514335
V2002-100MG04061835550470
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Are physiological solutions of vancomycin stable at -20 °C? 
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -20°C has not been investigated. However, commerially available vacomycin solutions for therapeutic use, such as Firvanq, specifically state 'do not freeze'.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the retest period for Product V2002, Vancomycin?
    1 answer
    1. At this time, Product No. V2002 is assigned a retest period of 2 years from the quality control release date. This interval may change if we are able to collect sufficient data from future retesting.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is Product V2002, Vancomycin, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/ml), forming a clear, colorless to faint yellow solution. It is also moderately soluble in methanol, but insoluble in the higher alcohols, acetone, and ether. Low concentrations of urea increase the solubility in neutral aqueous solutions, and ammonium sulfate and sodium chloride precipitate the antibiotic from acidic solutions.
      Helpful?
  7. How long are Product V2002, Vancomycin, solutions stable for?
    1 answer
    1. Solutions of vancomycin in physiological solutions such as 0.9% saline and 5% glucose are stable for 17 days at 24 °C and 63 days and 5 °C and -10 °C.