ZIX7015P0C
Sistema de agua purificada Milli-Q® IX con dispensador E-POD®
output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water, The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 15 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Sinónimos:
Sistema de agua purificada Milli-Q® IX 7015 con dispensador E-POD®
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® IX
packaging
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15 L/hr flow rate
30.0 kg operating weight (66 lb)
300 L/day max. usage
~2 L/min distribution flow rate
H × D × W
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.), E-POD®
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
greener alternative category
General description
Sistema de purificación de agua Milli-Q® IX 7015
El sistema Milli-Q® IX 7015 es una solución inteligente, compacta, ergonómica y sin mercurio para la purificación de agua que proporciona agua purificada de alta calidad constante bajo demanda.
El sistema cuenta con tres componentes separados y distintos:
- La unidad de producción de agua purificada ofrece una instalación flexible y un mantenimiento simplificado.
- El depósito inteligente de almacenamiento de agua purificada permite la máxima protección contra cualquier fuente externa de contaminación.
- La unidad de punto de suministro E-POD® rediseñada proporciona un acceso rápido y cómodo al agua purificada presurizada. Una gran pantalla táctil permite una interacción intuitiva y muestra datos esenciales para tranquilidad completa del usuario. Se pueden utilizar hasta dos dispensadores E-POD® con cada unidad de producción IX en diferentes ubicaciones dentro del mismo laboratorio o en laboratorios adyacentes.
El dispensador E-POD®
siempre tiene acceso rápido y cómodo al agua purificada presurizada de tipo II. Este dispensador ergonómico es compacto e intuitivo de usar, lo que contribuye a un entorno de trabajo eficiente. Las funciones esenciales del sistema siguen al alcance de la mano en la interfaz de la pantalla táctil del E-POD®.
Application
- Para aplicaciones críticas de laboratorio como: preparación de medios de cultivo para microbiología, disoluciones de tinción para histología y citología, inmunohistoquímica (IHC), geles y tampones de electroforesis, inmunoelectrotransferencia (WB), inmunoanálisis (ELISA, RIA), pruebas de disolución de fármacos, demanda biológica de oxígeno (BOD), demanda química de oxígeno (COD), espectroscopia UV/Vis, valoración, etc. También puede utilizarse para preparar muestras para fluorometría láser, en la síntesis y caracterización de membranas para pilas de combustible o en la síntesis de nanocompuestos por electroquímica.
- Para aplicaciones generales de laboratorio: Preparación de la muestra (dilución, extracción...), preparación de tampones y reactivos, enjuague del material de vidrio, etc.
- Para abastecer instrumentos de laboratorio como autoclaves, lavavajillas, cámaras climáticas y de ensayos de estabilidad, analizadores clínicos y teñidores de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas de agua ultrapura (por ejemplo el sistema Milli-Q® IQ 7000).
Dispensador E-POD®
- El dispensador remoto E-POD® está diseñado para proporcionar un suministro flexible de agua purificada de tipo II con caudales variables y dispensación volumétrica.
Features and Benefits
- Delivers pure water quality that meets Pharmacopeia and ISO requirements.
- Easy to use with carefree maintenance.
- Delivers reliable Type 2 pure water with continuous quality monitoring.
- Compact with space-saving installation options.
- Mercury-free ech2o® lamps use UVC LED technology to inactivate bacteria.
- Uses IPAK Gard® pre-treatment cartridge protects the reverse osmosis (RO) membrane to improve system performance.
- Elix® electrodeionization (EDI) module delivers consistently superior quality pure water with no maintenance and at low running costs.
- Intelligent pure water storage solution provides multi-targeted protection from bacterial, particulate, and CO2 contamination by using bactericidal UV lamp, a vent filter, automatic sanitization module (ASM), and an overflow sensor.
- Automatic e-record archiving.
- Integrated, simplified data management.
E-POD® Dispenser
- Provides pressurized pure water, up to 2 L/min.
- 3 different final filters can be connected to target specific contaminants and remove them right when dispensing pure water.
- 5" touchscreen with bright, colored LCD display is easy to read and convenient to use, even with gloves on. It is located at eye level and orientable (120°).
- Navigation in operating and dispensing modes is intuitive, without spending time going through multiples menus to find the information.
- Graphic icons on the display allow all users to quickly and easily operate the system.
- Comprehensive information displayed on the screen (water quality, system status, tank level, operating mode, volume dispensed) allows to always dispense the expected water quality.
- Two modes to dispense pure water:
- Variable flow (2 different flows, thanks to the dispensing wheel: low flow and full flow up to 2 L/min).
- Volumetric water dispensing automatically delivers a specific water volume, from 20 mL to 100 L (in 1 mL increments).
- The water dispenser has more than 1,500 positions (up to 30 horizontal notched positions, 360° around, and 54 vertical notched positions). Hence, daily operations are easier because the dispenser is well adapted to the size and shape of all the containers used in the laboratory.
- Can be installed on a wall-mounted horizontal articulated extension, allowing for maximum bench space.
MyMilli-Q™ Digital Services
Be fully supported by MyMilli-Q™ Remote Care online monitoring and service capability, for your lab′s maximum productivity.
- Immediate and customizable notifications of system alerts and alarms 24/7, by e-mail and SMS.
- Real-time system information, performance, water quality data and more on your computer or mobile device.
- Rapid, online diagnostics – and even remote repairs possible – by our service team.
- Full data traceability and effortless data access and retrieval capabilities facilitate audit preparation and lab accreditation.
- Online management of your service and consumable contracts.
Other Notes
- Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
- El precio indicado corresponde actualmente sólo al número de referencia anterior.
- Está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo. Además de esta referencia, debe solicitarse un depósito de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX de 25 l, 50 l o 100 l y cualquier dispensador remoto E-POD adicional®.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico
Legal Information
For use with
Related product
Artículos
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
Contenido relacionado
Agua purificada de tipo II desde el grifo. Los sistemas Milli-Q® IX son compactos, ofrecen 4 caudales, 3 tamaños de depósito y supervisión de la calidad directamente en la interfaz de la pantalla táctil del dispensador.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Water for Clinical Chemistry