for use with Milli-Q® IX 7003 for use with Milli-Q® IX 7005 for use with Milli-Q® IX 7010 for use with Milli-Q® IX 7015 for use with Milli-Q® IQ 7003 for use with Milli-Q® IQ 7005 for use with Milli-Q® IQ 7010 for use with Milli-Q® IQ 7015
La válvula solenoide externa detiene el suministro de agua en el origen en caso de que se detecte una fuga para evitar inundaciones. La válvula detiene el suministro de agua a los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 o Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Aplicación
Cuando se conecta a un detector de fugas/sensor de agua, esta válvula solenoide externa evita inundaciones.
Características y beneficios
Protege el laboratorio de daños causados por el agua.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany