Key Documents
ZIQ7ESP01
Milli-Q
Kit de válvula sanitaria
Aseptic sampling valve, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
feature
Asseptic Water Sampling
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Este kit de accesorios permite el muestreo de agua recirculante en condiciones asépticas. Válvula de muestreo aséptico para muestrear agua del bucle de recirculación Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Application
Válvula de muestreo aséptico para muestrear agua del bucle de recirculación Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany