Key Documents
ZFC0NN2QQ
Milli-Q
Conector de 2 m
Connects two PODs, for Milli-Q® IQ/IX series
Sinónimos:
Conector de 2 m de POD a POD
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 pieces
L
2 m , Cable
compatibility
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
General description
El conector de 2 m POD a POD es un accesorio de instalación para los sistemas Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, para conectar un Q-POD® con otro dispensador Q-POD® y para los sistemas Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15 para conectar un E-POD® con otro dispensador E-POD®.
Application
El conector de 2 m POD a POD es un accesorio de instalación para los sistemas Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Agrupa los conectores hidráulicos y eléctricos en un manguito de de 2 m de longitud. También existe en una versión de 5 m de longitud.
Features and Benefits
Este conector permite instalar otro Q-POD® o E-POD® a 2 m de distancia de un Q-POD® o E-POD® en serie. Agrupa los tubos y los cables en una única funda blanca para instalaciones limpias y una integración clara.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany