Key Documents
ZMQSFTSA1
Milli-Q
Pedal de mando
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
Sinónimos:
Pedal de pie Milli-Q.®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
E-POD®
Q-POD®
cable L
3 m
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
El pedal de mando controla de forma remota la dispensación de agua con una simple presión del pie. Al apretar el pedal se inicia la producción de agua purificada en el punto de dispensación. Cuando se alcanza el volumen requerido, se detendrá inmediatamente el flujo al soltar el pie. Para utilizar con dispensadores remotos Q-POD® o E-POD® conectados a sistemas Milli-Q® IQ/IX, sistemas Milli-Q® EQ 7008/16 o la unidad de purificación Milli-Q® IQ Element.
Features and Benefits
  • Ideal para los científicos que necesitan tener las manos libres para acceder al agua purificada.
  • Respalda los protocolos sanitarios de laboratorio ya que los usuarios no necesitan tocar el sistema para acceder al agua.
  • Cuando se combina con el modo de dispensación volumétrica, una pulsación en el pedal inicia la producción de agua purificada en el punto de dispensación. La dispensación se detiene automáticamente en el volumen especificado.
  • Ahorra tiempo al repetir la dispensación del mismo volumen.
  • Un cable de 5 m proporciona una gran flexibilidad para colocar el pedal de acuerdo con las limitaciones de diseño de su laboratorio.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany