Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
ZIQP0D000
Milli-Q
Dispensador remoto de agua ultrapura Q-POD®
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-POD®
parameter
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
H × D × W
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
input
potable tap water
output
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
Tenga siempre acceso rápido y cómodo a agua ultrapura presurizada de tipo 1. Este dispensador ergonómico es compacto e intuitivo de usar, lo que contribuye a un entorno de trabajo eficiente. Las funciones esenciales del sistema siguen al alcance de la mano en la interfaz de la pantalla táctil Q-POD®.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 y 7003/05/10/15.
Application
El dispensador remoto Q-POD® está diseñado para proporcionar un suministro flexible de agua ultrapura de tipo I con caudales variables y dispensación volumétrica.
Features and Benefits
  • Pueden conectarse hasta 4 dispensadores Q-POD® a un único sistema de purificación de agua.
  • El Q-POD® puede instalarse a una distancia de hasta 2 o 5 m (dependiendo del conector) de la unidad de producción principal.
  • Pueden conectarse 6 filtros finales específicos de diferentes contaminantes y eliminarlos correctamente al dispensar agua ultrapura.
  • La pantalla táctil de 5 pulgadas con pantalla LCD brillante a color es fácil de leer y cómoda de usar, incluso con los guantes puestos. Está situada a la altura de los ojos y es orientable (120°). Tiene un puerto USB para una fácil exportación de los datos.
  • La navegación en los modos de funcionamiento y dispensación es intuitiva, sin tener que perder tiempo pasando por varios menús para encontrar la información.
  • Los iconos gráficos de la pantalla permiten a todos los usuarios utilizar el sistema de forma rápida y sencilla.
  • La completa información que se muestra en la pantalla (calidad del agua, estado del sistema, nivel del depósito, modo de funcionamiento, volumen dispensado) permite dispensar siempre la calidad esperada del agua.
  • Tres modos de dispensación de agua ultrapura:
  • Caudal variable (8 caudales diferentes ajustados mediante la rueda de dispensación: desde el gota a gota real a 0,05 l/min hasta el caudal completo de 2 l/min).
  • La dispensación volumétrica del agua suministra automáticamente un volumen de agua específico que va de 20 ml a 100 l (en incrementos de 1 ml).
  • La dispensación asistida de agua permite dispensar de forma automática un volumen preseleccionado y suministrar los últimos mililitros gota a gota. Esto permite al usuario detener manualmente el flujo cuando se alcanza la marca de calibración.
  • El dispensador de agua tiene más de 1 500 posiciones (hasta 30 posiciones con muescas horizontales, 360° alrededor y 54 posiciones con muescas verticales). Por consiguiente, el funcionamiento diario es más sencillo porque el dispensador está bien adaptado al tamaño y la forma de todos los recipientes utilizados en el laboratorio.
  • Puede instalarse en una extensión articulada horizontal montada en la pared, lo que permite el máximo espacio en la mesa de trabajo.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.