Documentos clave
ZFC0NN2SQ
Milli-Q
Conector de 2 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinónimos:
Conector 2 m sistema a POD
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 pieces
Longitud
2 m , Cable
compatibilidad
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descripción general
Este conector de 2 m es un accesorio de instalación utilizado para conectar el dispensador Q-POD® a los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® IQ 7 y Milli-Q® EQ 7008/16. También se puede utilizar para conectar un dispensador E-POD® a los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® IX 7003/05/10/15. El accesorio agrupa conexiones hidráulicas y eléctricas en un manguito de 2 m de longitud. También está disponible una versión de conector de 5 m de longitud (ZFC0NN5SQ).
Características y beneficios
  • Le permite instalar un dispensador Q-POD® o E-POD® a una distancia de hasta 2 m del sistema.
  • Agrupa los tubos y los cables en una única funda blanca para instalaciones limpias y una integración clara.
Información legal
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany