Documentos
IX70XXPKT1
Milli-Q
Kit de cartuchos de purificación Milli-Q® IX
This product is replaced with IX70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Quality Level
composition
Soda lime (for CO2 removal)
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milli-Q® IX
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
General description
Este kit de cartucho de purificación de agua consta de lo siguiente:
  • Módulo de pretratamiento IPAK Gard® 10-15 que elimina de forma eficaz coloides, partículas, cloro libre y compuestos orgánicos para proteger la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejorar el rendimiento del sistema.
  • Filtro de ventilación del depósito, rediseñado para una integración perfecta, que proporciona una mejor protección contra los contaminantes atmosféricos.
Application
Para una protección óptima de la membrana de RO y una protección avanzada contra los contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
El módulo de pretratamiento IPAK Gard® 10-15 contiene:
  • Carbón activado para proteger contra el cloro libre y los compuestos orgánicos.
  • Filtro de profundidad para proteger contra partículas y coloides.
  • El 63% de los proveedores de repuestos del cartucho IPAK Gard® incluidos en este kit cuentan con la certificación ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental.
El filtro de ventilación del depósito contiene:
  • Carbón activo para retirar las sustancias orgánicas volátiles.
  • Cal sodada para eliminar el CO2.
  • Membrana de filtración para evitar la entrada de partículas y bacterias en el depósito.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany