Saltar a
MPGP002A1
Filtro Millipak® de 0,22 μm
0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems.
Millipak® Filter
2 of 5 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Filtro Millipak®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
33050190
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
La membrana de filtración hidrófila Millipak® 0,22μm está pensada para producir agua sin partículas ni bacterias en el punto de dispensación de los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16.
El filtro está diseñado con una membrana de filtración asimétrica de PES (polietersulfona) de 0,22μm termosellada en una carcasa de estireno-acrilonitrilo que sirve para reducir al mínimo la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
Application
El agua purificada y el agua ultrapura producidas por un filtro Millipak® de 0,22μm son adecuadas para muchas aplicaciones de laboratorio diferentes, entre ellas, la investigación de microplásticos,[1] estudios de nanopartículas, análisis de alimentos y análisis mediante HPLC.[2]
Features and Benefits
  • Cada filtro Millipak® de 0,22μm se prueba individualmente, se precinta herméticamente y se entrega con un certificado de calidad.
  • Validado para el suministro de agua exenta de bacterias (<0.01cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood).
  • Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
  • Redesigned bottom-tip for a secured installation of the protection bell.
  • Validated to deliver particulate-free water (no particles with size >0,22 μm)
  • La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el dispensador E-POD® o Q-POD® permite una trazabilidad completa (gestión de datos) y una supervisión automática del estado de los fungibles en la interfaz táctil del POD.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 m. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MPGPG02A1TANKV01A1TANKVH1A1
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7005
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
material
polyethersulfone filter
material
polyethersulfone filter
material
-
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro Millipak® de 0,22 μm
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Where can I find information on proper disposal and recycling of Milli-Q consumables (e.g. millipak filters)?
    1 answer
    1. Please follow your local regulations to dispose of filters as non-hazardous waste. If there are specific local regulations for electronic waste, we recommend that you dispose of RFID tags in accordance with these local regulations.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  10. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Verbania
    • Review 1
    • Votes 6
    5 out of 5 stars.
    Prestazioni molto buone
    ottimo prodotto, rispetto alla qualità ottenuta della filtrazione
    Translate with Google
    Helpful?
  2. 4 Ratings-only reviews