Documentos clave
5874316024C
Milli-Q
EfferSan Effervescent Tablets
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
Sinónimos:
EfferSan Effervescent Tablets (CA)
About This Item
Código UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
tablet
composición
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
envase
pkg of 24 tablets
disponibilidad
available only in USA and Canada
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
Altura
10.2 cm (4 in.)
compatibilidad
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
EfferSan Effervescent Tablets (CA) are chlorine tablets used in filtration devices such as water purification systems and cartridges. This product optimally protects reverse osmosis (RO) membranes from fouling contaminants.
Aplicación
EfferSan Tablets are used for research and development purposes such as biochemical research/analysis or for application as an analytical reagent.
Características y beneficios
Prevents bacterial proliferation and biofilm formation to preserve RO membrane performance (ionic rejection, water recovery).
Información legal
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.