Documentos
PRPK000A1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento PrePak
For use with Milli-Q IQ 7003/5/10/15, Milli-Q IX 7003/5/10/15 and Milli-Q EQ 7008/16. Additional pretreatment pack designed to protect and maintain good reverse osmosis (RO) membrane performance.
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento filtro PrePak
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
material
polyethylene housing
polypropylene housing
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
parameter
≤6 bar pressure
2 °C temp. range (40 °C)
5.0 L/min flow rate
H × W × D
21.1 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
pore size
0.5 μm pore size (High capacity filter CRW05 type)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
El pretratamiento apropiado es un paso esencial en la producción de la calidad final deseada del agua producida. La elección del pretratamiento se realiza de acuerdo con el caudal del agua potable.
El módulo de pretratamiento de filtro Prepak es un pretratamiento añadido para cuando el agua de alimentación contiene concentraciones elevadas de partículas, cloro o sustancias orgánicas. Está indicado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7008/16.
Features and Benefits
  • Protección óptima del sistema de purificación de agua
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema
Components
  • Carbono activado para la reducción de cloro libre y protección bacteriostática.
  • Filtración en profundidad para la eliminación de partículas.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany