ZIX7015T0C
Sistema de purificación de agua purificada Milli-Q® IX 7015
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 15 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Sinónimos:
Type 2 water system
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® IX
packaging
pkg of 1 unit
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
15 L/hr flow rate
27.4 kg operating weight (60.5 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
greener alternative category
General description
- La unidad de producción de agua purificada ofrece una instalación flexible y un mantenimiento simplificado.
- El depósito de almacenamiento inteligente de agua purificada permite la máxima protección frente a cualquier fuente externa de contaminación.
- La unidad de punto de suministro E-POD® rediseñada proporciona acceso cómodo y rápido al agua purificada presurizada. Una gran pantalla táctil permite una interacción intuitiva y muestra datos esenciales para tranquilidad completa del usuario. Pueden emplearse hasta dos dispensadores E-POD® con cada unidad de producción IX en diferentes ubicaciones dentro del mismo laboratorio o en laboratorios adyacentes. (El depósito de almacenamiento y el punto de suministro deben solicitarse por separado)
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico
Application
- Para aplicaciones críticas de laboratorio como: preparación de medios de cultivo para microbiología, disoluciones de tinción para histología y citología, inmunohistoquímica (IHC), geles y tampones de electroforesis, inmunoelectrotransferencia (WB), inmunoanálisis (ELISA, RIA), pruebas de disolución de fármacos, demanda biológica de oxígeno (BOD), demanda química de oxígeno (COD), espectroscopia UV/Vis, valoración, etc. También puede utilizarse para preparar muestras para fluorometría láser, en la síntesis y caracterización de membranas para pilas de combustible o en la síntesis de nanocompuestos por electroquímica.
- Para aplicaciones generales de laboratorio: Preparación de la muestra (dilución, extracción...), preparación de tampones y reactivos, enjuague del material de vidrio, etc.
- Para abastecer instrumentos de laboratorio como autoclaves, lavavajillas, cámaras climáticas y de ensayos de estabilidad, analizadores clínicos y teñidores de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas de agua ultrapura (por ejemplo el sistema Milli-Q® IQ 7000).
Features and Benefits
- Produce agua purificada con una calidad que cumple los requisitos de las farmacopeas y las normas ISO.
- Fácil de utilizar con un mantenimiento sin preocupaciones.
- Suministra agua purificada de tipo II fiable con control de calidad continuo.
- Compacto con opciones de instalación que ahorran espacio.
- Las lámparas ech2o® sin mercurio utilizan la tecnología LED UVC para inactivar las bacterias.
- Utiliza un cartucho de pretratamiento IPAK Gard® que protege la membrana de ósmosis inversa (RO) para mejorar el rendimiento del sistema.
- El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® produce agua purificada de calidad superior constante sin costes de mantenimiento y a costes de funcionamiento bajos.
- La solución de almacenamiento inteligente de agua purificada proporciona protección multiespecífica contra la contaminación bacteriana, de partículas y por CO2 mediante la utilización de una lámpara UV bactericida, un filtro de ventilación, un módulo de desinfección automática (ASM) y un sensor de desbordamiento.
- Archivado automático de registros electrónicos.
- Gestión de datos integrada y simplificada.
Servicios digitales MyMilli-Q™
Consiga la máxima productividad de su laboratorio con la prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care que le garantiza un respaldo completo.
- Notificaciones inmediatas y personalizables de alertas y alarmas del sistema las 24 horas del día, todos los días, por correo electrónico y SMS.
- Información del sistema en tiempo real, rendimiento, datos de calidad del agua y más en su ordenador o dispositivo móvil.
- Diagnóstico virtual rápido – e incluso reparaciones remotas posibles– por parte de nuestro equipo del servicio técnico.
- La trazabilidad completa de los datos y las capacidades de acceso y recuperación de datos sin esfuerzo facilitan la preparación de las auditorías y la acreditación del laboratorio.
- Gestión virtual de sus contratos de mantenimiento y fungibles.
Other Notes
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: Filtración y UV
Aplicación: Análisis generales de laboratorio
Indicaciones de uso: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Introducción» de la guía del usuario del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
- Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo. Deben solicitarse un depósito de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX y un dispensador remoto E-POD® además de este número de referencia.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Legal Information
also commonly purchased with this product
consumable
Artículos
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
Contenido relacionado
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Agua purificada de tipo II desde el grifo. Los sistemas Milli-Q® IX son compactos, ofrecen 4 caudales, 3 tamaños de depósito y supervisión de la calidad directamente en la interfaz de la pantalla táctil del dispensador.
Water for Clinical Chemistry