Key Documents
TANKA025
Milli-Q
Tanque de almacenamiento
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Sinónimos:
Bastidor del depósito de almacenamiento - 25 l
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
material
polyethylene
packaging
pkg of 1 unit
parameter
31.7 kg operating weight (70 lb)
H × W × D
50.3 cm (19.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
capacity
25 L
volume
25 L
25000 mL
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
El diseño exclusivo del depósito de almacenamiento protege el agua purificada del estancamiento y la contaminación bacteriana, protegiendo mejor que nunca la calidad del agua almacenada. Este tanque de polietileno de alta calidad es compacto para facilitar el ajuste en un espacio limitado.
El depósito almacena agua purificada producida por los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
El bastidor de este depósito de almacenamiento inteligente de agua purificada debe combinarse con el conjunto superior del depósito de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX/EQ para proporcionar una prevención multiespecífica de la contaminación por bacterias, partículas y CO2 .
Features and Benefits
Dentro del depósito (bastidor del depósito con la parte superior del depósito), la calidad del agua purificada se conserva gracias a 4 características integradas:
  • Un filtro de venteo perfectamente integrado proporciona una mejor protección contra los contaminantes atmosféricos.
  • Módulo de desinfección automatizada (ASM) con una lámpara LED UVC ech2o® sin mercurio integrada que emite a 265 nm, irradia con regularidad el agua almacenada y las paredes del depósito, evitando el crecimiento bacteriano y la formación de biopelícula.
  • El sensor de rebosamiento sustituye la conexión de desbordamiento hidráulico al desagüe y a la válvula de bola frontal del depósito, eliminando las fuentes de contaminación retrógrada.
  • El sensor de nivel de presión sustituye al sensor de nivel de flotación, lo que elimina esta fuente de formación de biopelícula entre el aire y la superficie del agua.
Legal Information
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.