Fortfahren mit
MSCAL3
ProteoMass Protein-MALDI-MS-Kalibrierungs-Kit
Protein MALDI MS Calibration Standard
Synonym(e):
Protein Mass Spectrometry Calibrators
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 629.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
CHF 629.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
ProteoMass
Quality Segment
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
15-25°C
Application
Eine Auswahl von vorqualifizierten Standard Proteinen, Matrixsubstanzen und Lösungen für die Kalibration und das Testen von Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) Massenspektrometern. Speziell für den Molekularbereich von 5 - 66 kDa. Ideal für die meisten Proteinstudien. Anwendbar für Kalibration, Tuning und Empfindlichkeitstests von MALDI-Geräten aller Hersteller.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSCAL1MSCAL2C8857
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
Peptide MALDI MS Calibration Standard
quality
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 8 x 10
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ProteoMass Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 2 x 10
    SDB
  • ProteoMass Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 2 x 10
    SDB
  • ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 2 x 10
    SDB
  • ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation 2 x 10
    SDB
  • ProteoMass Albumin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation 2 x 10
    SDB
  • Acetonitrile 30 mL
    SDB
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)