Fortfahren mit
I6154
ProteoMass Insulin-Kette-B-oxidiert MALDI-MS-Standard
vial of 10 nmol
Synonym(e):
Insulin-Kette-B-oxidiert aus Rinderpankreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 312.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C157H232N40O47S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3495.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 312.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8c
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
Application
Peptid-Kalibrationsstandard für MALDI-MS Instrumente.
Biochem/physiol Actions
Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren. Es hemmt den Abbau von Glykogen, Eiweiß und Fett. Die β-Kette ist ein Substrat für Carboxypeptidase Y.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I1764I6383I6279
description
vial of 10 nmol
description
BioReagent, suitable for protein sequencing
description
≥80% (HPLC), powder
description
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 100 μg
packaging
-
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
mol wt
-
mol wt
3496 Da by calculation (Average Mass)
mol wt
monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)