Fortfahren mit
MSCAL1
ProteoMass Peptid- und Protein-MALDI-MS-Kalibrierungskit
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
Synonym(e):
MALDI-MS Calibration Kit for Proteins and Peptides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 635.00
5 x 1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'500.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 635.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
ProteoMass
Quality Segment
quality
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Application
Eine Auswahl von vorqualifizierten Standard Proteinen, Matrixsubstanzen und Lösungen für die Kalibration und das Testen von Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) Massenspektrometer. Speziell für die Analyse von komplexen Protein- und Peptidgemischen (700 - 66′000 Da). Ideal für die Evaluation von unbekannten Proben oder Proben mit einem breiten Molekularrange. Anwendbar für Kalibration, Tuning und Empfindlichkeitstests von MALDI-Geräten aller Hersteller.
“ProteoMass” Peptide and Protein MALDI-MS Calibration Kit has been used for calibration in the following experiments:
  • Isolation and characterization of cytotoxic cyclotides from Viola tricolor.(1)
  • Isolation and Characterization of novel cyclotides from Viola hederaceae.(2)
  • To study the domain architecture and biochemical characterization of vertebrate Mcm10.(3)
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSCAL3MSCAL514379
description
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
description
Protein MALDI MS Calibration Standard
description
-
description
API; sodium iodide (2 μg/μL) and cesium iodide (50 ng/μL) in 50/50 2-propanol/water
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
quality
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
-
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
2-isopropyl-5-methylbenzenethiol for laboratories
-
-
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Sinapinic acid, Use tested for MALDI-TOF Mass Spec. 4 x 10
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass Insulin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 5,729.6087 Da 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass Cytochrome c MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation 1 x 10
    SDB
  • ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation 1 x 10
    SDB
Alle anzeigen (12)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Good afternoon, I want to by this kit but I need more details about de name and mass of the peptides and proteins. Thank you very much.
    1 answer
    1. Components:
      All the standards supplied in the kit may also be purchased individually using the listed catalog numbers.
      Standard Peptides and Proteins:
      Standard peptides and proteins are supplied in 1.5 ml clear tubes, each containing 10 moles of standard.
      The details of the components of MSCAL1-1KT is attached.