Direkt zum Inhalt
MSCAL4
ProteoMass MALDI Kalibrier-Kit für LTQ XL und LTQ Hybride
MALDI MS Calibration Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
ProteoMass
quality
MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Das ProteoMass MALDI Kalibrations-Kit für LTQ XL und LTQ Hybriss ermöglicht die Kalibration von Thermo Scientific Ionisierungsfallen und Ionisierungsfallen basierten Hybrid Mass Spektrometern, welche mit MALDI-Quellen im Positiv- und Negativ-Ionenmodus ausgestattet sind und deckt einen Massenbereich von m/z 144 bis m/z 3,657 ab; es ist daher für die Kalibration zwischen m/z 50 und 4000 einsetzbar.
Application
ProteoMass MALDI Calibration Kit for Exactive Series MS, LTQ XL and LTQ Hybrids has been used for tuning and calibration of LIT (linear ion trap) and Orbitrap mass spectrometer.
Features and Benefits
Entdecken Sie die Vorteile!
  • Speziell für die Verwendung mit Thermo Scientific LTQ XL und LTQ Hybrid Mass Spektrometern mit MALDI-Quellen entwickelt und qualifizert
  • Enthält hochreine, alkaliarme Lösungsmittel und eine umkristallisierte Matrix
  • Ein zweckdienliches Paket, welches die zeitaufwendige Vorbereitung erspart.
Legal Information
LTQ XL is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Ethyl alcohol, Pure, 200 proof 10 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Acetonitrile 30 mL
    SDB
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)