Fortfahren mit
D8418
Dimethylsulfoxid
Molecular Biology
Synonym(e):
DMSO für die Molekularbiologie, Methylsulfinylmethan, Methylsulfoxid, DMSO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
shelf life
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, transfection: suitable
impurities
≤0.001 meq/g Titratable acid, ≤0.1% water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
absorption
passes test
suitability
suitable for molecular biology
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eigenschaften und Vorteile:
  • Geeignet für molekulare Anwendungen
  • Nuklease-freies DMSO
  • DNasefrei, RNasefrei, Proteasefrei, Phosphatasefrei
  • DMSO für die Molekularbiologie
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein hochpolares organisches Reagenz, das über außergewöhnliche Lösungsmitteleigenschaften für organische und anorganische Chemikalien verfügt.
Dieses Produkt ist als molekularbiologisches Reagenz klassifiziert und ist für molekularbiologische Anwendungen geeignet. Es wurde auf das Vorhandensein von Nukleasen und Proteasen hin analysiert.
Application
DMSO (Dimethylsulfoxid) ist ein hochpolares, aprotisches organisches Lösungsmittel mit vielen Einsatzmöglichkeiten in der organischen Chemie und Molekularbiologie. DMSO wird routinemäßig verwendet in
  • Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • Amplifikation von cDNA-Bibliotheken
  • DNA-Sequenzierung
  • Säulen-Ladepuffer für die Poly(A)+ RNA-Selektion
  • Puffer für die Transformation kompetenter E. coli
  • Transfektionsprotokolle
Dimethylsulfoxid wird verwendet:
  • als Lösungsmittel für Oligonukleotide beim Array-Spotting[1]
  • als Lösungsmittel bei der miRNA-Microarray-Analyse und der quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR)
  • für die Zelllyse während des MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium-Bromid)-Assays
  • für die Herstellung der Stammlösung während der zytofluorimetrischen Bewertung des MMP (mitochondriales Membranpotential)
  • bei der Lagerung menschlicher und tierischer Zelllinien und Bakteriophage λ als Kryoprotektor.
Zur Herstellung einer steril gefilterten DMSO-Lösung wird die Verwendung einer PTFE- oder Nylonmembran empfohlen. Membranen aus Celluloseacetat werden nicht empfohlen.
Features and Benefits
Dieses Produkt ist DNasefrei, RNasefrei, Phosphatasefrei und Proteasefrei.
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1309317275D2653
description
Molecular Biology
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS Reagent Grade.
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
assay
≥99.9%
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.7%
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
Hybri-Max™
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
technique(s)
DNA sequencing: suitable, transfection: suitable, PCR: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 19 Questions  
  1. Is this product anhydrous?
    1 answer
    1. This product is not anhydrous. The maximum allowable water content is < 0.1%. Please see the link below to review an anhydrous product option.
      276855
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/276855
      Helpful?
  2. May I know the concentration (mg/ml) for DMSO (cat no. D8418)?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 1.10 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol. The minimum purity is 99.9%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity is 14.1 M.
      Helpful?
  3. Is Product D8418, Dimethyl sulfoxide, also compatible with PET material?
    1 answer
    1. Yes, Dimethyl sulfoxide (DMSO) is generally considered to be compatible with Polyethylene terephthalate (PET) material. The following information can be found on the Product Data Sheet:
      -Compatible: LDPE, HDPE, polypropylene, PPCO (polypropylene copolymer), polymethylpentene, nylon, teflon FEP
      -Moderately compatible: polystyrene, ECTFE/ETFE
      -Incompatible: polysulfone, flexible and rigid PVC tubing, polycarbonate
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/944/265/d2650pis.pdf
      Helpful?
  4. Is this product sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. To prepare a sterile filtered DMSO solution, it is recommended to use a Teflon, polypropylene, or nylon membrane. See products D2650 or D2438 for sterile DMSO product options. Please review these products at the links provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438
      Helpful?
  5. What can I use to solubilize Product D8418, Dimethyl sulfoxide?
    1 answer
    1. This product is miscible in water (1 mL DMSO + 1 mL H2O), yielding a clear, colorless solution. DMSO is a very hygroscopic liquid and should protected from exposure to moisture. DMSO is also miscible with ethanol, acetone, ether, benzene, and chloroform.
      Helpful?
  6. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  7. DMSO, Product D8418 Dimethyl sulfoxide, is used to freeze and store human and animal cell lines. Is there a procedure for it?
    1 answer
    1. The procedure to freeze cells is in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  9. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  10. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
1–10 of 19 Questions  
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 7
    5 out of 5 stars.
    DMSO
    it is good for solvent and we use it for long time , it is pure ans stable
    Helpful?
  1. 2 Ratings-only reviews