Merck
880151P
Avanti
DMG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylenglycol-2000
Größe auswählen
1 G
CHF 301.00
5 G
CHF 1’200.00
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 301.00
5 G
CHF 1’200.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C122H242O50
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2509.20
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 301.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g
pkg of 1 × 5 g
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChIKey
NLDCRRFPGOSAHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das Dimyristoylglycerol(DMG)-Molekül ist einer Phospholipid-ähnlichen Membran zugeordnet.[1]
Struktur, Summenformel und Formelmasse sind repräsentativ für die durchschnittliche Polymerlänge des Materials.
Anwendung
DMG-PEG 2000 eignet sich zur Verwendung bei der Aufbereitung von Lipid-Nanoteilchen für die microRNA-[2][3] und short interfering RNA[4]-Abgabe.
Biochem./physiol. Wirkung
Dimyristoylglycerin (DMG)−polyethylenglycol (PEG) 2000 wird zur Liposomaufbereitung für Studien zur Arzneimittelabgabe von Antikrebsmitteln bei Leberzell-, gastrointestinalem, neuroendokrinem und Nebennierenrinden-Karzinom verwendet.[5] Es wird auch für die Aufbereitung von Lipid-Nanoteilchen für die siRNA-Abgabe (small interfering RNA) verwendet.[6]
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (880151P-1G)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (880151P-5G)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
miR-199a-3p modulates MTOR and PAK4 pathways and inhibits tumor growth in a hepatocellular carcinoma transgenic mouse model
Callegari E, et al.
Molecular Therapy. Nucleic Acids, 11(3), 485-493 (2018)
Dynamic chain conformations in dimyristoyl glycerol-dimyristoyl phosphatidylcholine mixtures. 2H-NMR studies
Schorn K and Marsh D
Biophysical Journal, 71(6), 3320-3329 (1996)
Liver-Specific silencing of Lipin1 reduces fat mass as well as hepatic triglyceride biosynthesis in mice
Kajimoto K, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 39(10), 1653-1661 (2016)
Lipid-based drug delivery systems in cancer therapy: what is available and what is yet to come
Yingchoncharoen P, et al.
Pharmacological Reviews, 68(3), 701-787 (2016)
Advances in lipid nanoparticles for siRNA delivery
Tam Y, et al.
Pharmaceutics, 5(3), 498-507 (2013)