Merck
100600P
Avanti
E.-coli-Extrakt polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
E. coli polares Lipidextrakt
Größe auswählen
100 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 784.00
1 G
CHF 1’250.00
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 784.00
1 G
CHF 1’250.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 253.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (100600P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100600P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100600P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Extrakt von E. coli B (ATCC 11303), gewachsen bei 37 °C auf Kornberg-Minimal-Medium und entnommen bei 3/4 exponentieller Wachstumsphase. Der E.-coli-Gesamtlipidextrakt ist ein Chloroform:Methanol-Extrakt des jeweiligen Gewebes. Dieser Extrakt wird unter Verwendung von entionisiertem Wasser getrennt; die Chloroform-Phase wird dann konzentriert. Polarer Lipidextrakt entsteht aus dem Gesamtlipidextrakt durch Ausfällen mit Aceton und anschließender Extraktion mit Diethylether.
Anwendung
Der polare E.-coli--Extrakt eignet sich zur: Herstellung von Lipid-Standardmaterial durch Auflösen in Methanol[1] Herstellung kleiner unilamellarer Vesikel[2] Herstellung von Liposomen (in Tris-Salzsäure (HCl))[3]
Der polare E.-coli--Extrakt wurde für die Herstellung von Lipidstandards zu Validierungszwecken verwendet.[1] Sie wurde auch zur Bestimmung der molaren Prozentanteile von Lipiden verwendet.[4]
Der polare E.-coli--Extrakt wurde zu folgenden Zwecken verwendet:
  • bei der Herstellung von Liposomen für spektroskopische Untersuchungen unter Verwendung des fluoreszierenden Membranfarbstoffs Laurdan[5]
  • bei der Erzeugung multilamellarer Vesikel[4]
  • als Standard-Lipidmaterial für die Tandem-Massenspektrometrie-Analyse[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Die polaren E.-coli--Lipidextrakte eignen sich für die Rekonstitution von Membranproteinen. Das Phosphatidylethanolamin ist der prädominante Lipidbestandteil des polaren E.-coli--Extrakts. In geringerer Menge enthalten sind Phosphatidylglycerin (PG) und Kardiolipin. Diese Lipide stammen hauptsächlich aus den Blättchen der Zytoplasmamembran und dem inneren Blättchen der äußeren Membran.[6] Die polaren E.-coli--Lipidextrakte bilden durch Bläschenfusion eine Doppelschicht.[7]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (100600P – 100 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (100600P – 500 mg)
60-ml-Braunglasflasche mit Weithals und Schraubkappe (100600P – 1 g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Molecular model for the solubilization of membranes into nanodisks by styrene maleic acid copolymers
Scheidelaar S, et al.
Biophysical Journal, 108(2), 279-290 (2015)
Assessing Membrane Fluidity and Visualizing Fluid Membrane Domains in Bacteria Using Fluorescent Membrane Dyes
Wenzel M, et al.
Bio-protocol, 8(20) (2018)
Assessing membrane fluidity and visualizing fluid membrane domains in bacteria using fluorescent membrane dyes
Wenzel M, et al.
Bio-protocol (2018)
Emily Peterson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1808(2), 516-521 (2010-10-26)
Amantadine-sensitive proton uptake by liposomes is currently the preferred method of demonstrating M2 functionality after reconstitution, to validate structural determination with techniques such as solid-state NMR. With strong driving forces (two decades each of both [K(+)] gradient-induced membrane potential and