Merck
271004
Sigma-Aldrich
Acetonitril
99.8%, anhydrous, suitable for solid phase extraction (SPE)
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
eCl@ss:
39031501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Verunreinigungen
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetonitril, ein aliphatisches Nitril, wird häufig als organisches Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist gegenüber UV/VIS-Licht transparent, wodurch es in hohem Grad in spektrophotometrischen und fluorometrischen Verfahren anwendbar ist. MeCN wird als Komponente der mobilen Phase in vielen chromatografischen Verfahren eingesetzt, da es eine geringe Viskosität und hohe Elutionsfestigkeit aufweist und außerdem in Wasser mischbar ist. Es spielt auch eine wichtige Rolle als Extraktionsmedium bei Flüssig-Flüssig-Extraktionen, Festphasen-Extraktionen oder Mikroextraktionen.
Anwendung
Acetonitril kann als Lösungsmittel für die Herstellung von Folgendem eingesetzt werden:
  • 1,2-Azidoalkohole und 1,2-Azidoamine mittels Cer(III)-Chlorid-unterstützter Ringöffnung von Epoxiden und Aziridinen durch Natriumazid.
  • Cyanhaltige Indoline durch oxidative Arylalkylierung von Olefinen in Gegenwart eines Palladiumkatalysators.
Es kann außerdem als Reaktant zur Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • Bis(diphenylphosphino)-acetonitril durch Umsetzung mit n-Butyllithium und anschließend mit Chlordiphenylphosphin.
  • β-Acetamidoketone mittels Kupplungsreaktion mit Ketonen oder Ketonestern und Aldehyden in Gegenwart von Cobalt(II)-Chlorid.
Verpackung
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Bis (diphenylphosphino) acetonitrile: Synthesis, ligand properties and application in catalytic carbon?carbon coupling
Braun L, et al.
Dalton Transactions, 14, 1409-1415 (2007)
Cobalt-catalysed three-component coupling involving ketones or ketoesters, aldehydes and acetonitrile: a novel one-pot synthesis of ?-acetamido ketones
Madhavaa Reddy M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 6, 713-714 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 56-56 (1994)
Palladium-Catalyzed Oxidative Arylalkylation of Activated Alkenes: Dual C-H Bond Cleavage of an Arene and Acetonitrile.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(52), 12578-12581 (2011)
Cerium (III) chloride promoted highly regioselective ring opening of epoxides and aziridines using NaN3 in acetonitrile: a facile synthesis of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines.
Sabitha G, et al.
Organic Letters, 4(3), 343-345 (2002)
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.