Merck
Passer à
51280
Hémine
BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Chloro(protoporphyrinato)fer(III), Chlorohémine, Chloroprotoporphyrine IX-fer(III), Chlorure de ferriprotoporphyrine IX, Hémine (chlorure)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H32ClFeN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.94
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-140-1
Beilstein/REAXYS Number:
5229914
MDL number:
Form:
powder or crystals
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Biological source:
Porcine
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Porcine
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI key
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Application
L′hémine est utilisée dans les applications suivantes :
  • Pour étudier des souches bactériennes et leurs conditions de croissance[1]
  • Dans des essais à court terme sur des colonies (avec un milieu de culture constitué d′hémine et d′autres éléments)[2]
  • Pour des transfections cellulaires[3]
Elle peut être utilisée dans des essais de formation de β-hématine afin d′analyser l′activité inhibitrice des composés de la Malaria Box (une liste de composés à activité antipaludique) du projet MMV (Medicines for Malaria Venture) contre la formation de β-hématine.[4]
Biochem/physiol Actions
L′hémine, la version oxydée de l′hème, est un groupement prosthétique contenant du fer présent dans un vaste groupe de protéines. L′hème libre, qui peut être libérée par l′hémoglobine après hémolyse, est pro-inflammatoire et contribue à former des espèces réactives de l′oxygène dérivées du fer. Les taux d′hémine libre peuvent être régulés à la hausse dans diverses pathologies et peuvent contribuer au développement de divers troubles inflammatoires, notamment des affections vasculaires, une insuffisance rénale et des troubles à médiation immunitaire.
L′hémine peut servir à étudier l′expression et la répression de l′hème oxygénase 1 (HO-1) ainsi que l′activité de la HO-1. L′hématine est le « facteur X » nécessaire à la croissance d′Haemophilus influenzae.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H90393741MBD0052
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
-
assay
-
biological source
Porcine
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hémine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Christine C Chiu et al.
PloS one, 14(5), e0216753-e0216753 (2019-05-10)
The mountain pine beetle (MPB; Dendroctonus ponderosae) is a forest insect pest that attacks several different pine (Pinus) species in its native range of distribution in western North America. MPB are exposed for most of their life cycle to the
Kim Y Fong et al.
International journal for parasitology. Drugs and drug resistance, 5(3), 84-91 (2015-07-08)
The Malaria Box, assembled by the Medicines for Malaria Venture, is a set of 400 structurally diverse, commercially available compounds with demonstrated activity against blood-stage Plasmodium falciparum. The compounds are a representative subset of the 20,000 in vitro antimalarials identified from
A Curti et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(2), 848-854 (2001-01-06)
We studied cytokine-driven differentiation of primitive human CD34(+)HLA-DR(-) cells to myeloid dendritic cells (DC). Hemopoietic cells were grown in long-term cultures in the presence of various combinations of early acting cytokines such as FLT3-ligand (FLT3-L) and stem cell factor (SCF)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
51280-25G04061835541454
51280-5G04061832492391
51280-1G04061832492384
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of Hemin, product catalog # 51280, CAS 16009-13-5?
    1 answer
    1. The product with code 51280 can be dissolved in DMSO at a concentration of 1 mM. It is also soluble in 1.4 M ammonium hydroxide at a concentration of 50 mg/ml, and this can be achieved by heating the solution at 95°C for 5 minutes, resulting in a dark brown solution. Additionally, a stock solution of 0.25% hemin in 50% triethanolamine can be prepared. CAS number 16009-13-5, which corresponds to product 51280, is soluble in 1.4 M NaOH at a concentration of 25 mg/mL, and it is practically insoluble in water.
      Helpful?
  4. How can hemin be dissolved for cell culture experiments in macrophages? Is it necessary to couple it to serum/BSA?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. However, a previously deleted product, H1652, has been tested. The H1652 was dissolved at 10 mg/mL in 1 M NaOH and added then added to the culture medium at 7 mg/L. This information would need to be validated for product 51280.
      Helpful?
  5. How stable are stock solutions of hemin (dissolved in 1N NaOH and diluted to 1 mM with dH2O)? Can they be stored at 4C or -20C?
    1 answer
    1. The solution stability has not been determined.
      Helpful?
  6. What is the solubility of Product 51280, Hemin?
    1 answer
    1. Hemin can be dissolved in DMSO at 1 mM. This product should be soluble in 1.4 M ammonium hydroxide (50 mg/ml) with 5 minutes of heating at 95 °C, yielding a dark brown solution.  A stock solution of 0.25% hemin in 50% triethanolamine can be made.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.