Key Documents
H9039
Sigma-Aldrich
Hémine
from bovine, ≥90%
Synonyme(s) :
Chloro(protoporphyrinato)fer(III), Chlorohémine, Chloroprotoporphyrine IX-fer(III), Chlorure de ferriprotoporphyrine IX, Hémine (chlorure)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H32ClFeN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.94
Numéro Beilstein :
5229914
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
bovine
Pureté
≥90%
Forme
powder
Technique(s)
toxicology assay: suitable
Solubilité
1.4 M NH4OH: soluble 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Clé InChI
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Description générale
L′hème est une petite molécule qui se trouve dans la circulation sanguine des mammifères, soit libre, soit liée à l′hémoglobine. Elle sert de source secondaire de fer et contient un anneau porphyrine avec un ion Fe2+ appelé hémine.
Application
L′hémine a été utilisée pour étudier la conjugaison, la caractérisation et la toxicité d′un conjugué lipophosphoglycane-acide polyacrylique pour la vaccination contre la leishmaniose.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Post-embryonic development in Caenorhabditis elegans.
D L Riddle
International journal for parasitology, 17(1), 223-231 (1987-02-01)
Murat Topuzogullari et al.
Journal of biomedical science, 20, 35-35 (2013-06-05)
Research on the conjugates of synthetic polyelectrolytes with antigenic molecules, such as proteins, peptides, or carbohydrates, is an attractive area due to their highly immunogenic character in comparison to classical adjuvants. For example, polyacrylic acid (PAA) is a weak polyelectrolyte
Xiaoyu Shi et al.
Molecular microbiology, 114(3), 454-467 (2020-05-21)
Reticulon and REEP family of proteins stabilize the high curvature of endoplasmic reticulum (ER) tubules. Plasmodium berghei Yop1 (PbYop1) is a REEP5 homolog in Plasmodium. Here, we characterize its function using a gene-knockout (Pbyop1∆). Pbyop1∆ asexual stage parasites display abnormal
Rodgoun Attarian et al.
mBio, 9(6) (2018-12-06)
The acquisition of iron and the maintenance of iron homeostasis are important aspects of virulence for the pathogenic fungus Cryptococcus neoformans In this study, we characterized the role of the monothiol glutaredoxin Grx4 in iron homeostasis and virulence in C.
Alberto J Ruiz et al.
Journal of biomedical optics, 25(5), 1-15 (2020-05-23)
Expanded use of fluorescence-guided surgery with devices approved for use with indocyanine green (ICG) has led to a range of commercial systems available. There is a compelling need to be able to independently characterize system performance and allow for cross-system