Documentos Principais
SU860001
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Clear glass screw top vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
27.5 mm × 95 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)