Documentos Principais
23703-U
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 60 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 144 ea
Sinônimo(s):
Clear glass screw top vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Agency
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 144 ea
D.E. × A
27.5 mm × 140 mm
volume
60 mL
conector
thread for 24-400
aplicação(ões)
PFAS testing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)