Documentos Principais
27379
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
27.5 mm × 95 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.