Documentos
23702-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400 24-400
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente