Documentos Principais
ULTRA06
Supelco
Certified clean borosilicate glass vials
box of 6 × 40 mL, for TOC analysis
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 216,00
R$ 216,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 216,00
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
R$ 216,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
embalagem
box of 6 × 40 mL
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Descrição geral
Ultra-06 - Box of 6 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 6 vials also include dust caps.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)