SU860006
Inter-Seal™ bonded caps (inseparable caps and liner)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Características
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
espessura
3.2 mm
conector
thread for 24-400
compatibilidade
for use with 20 or 40mL vial
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)