27151
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
volume
7 mL
conector
thread for 15-425
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
NOHAZ - NOHAZ : Non Hazardous Substance
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)