Documentos Principais
27185-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
29 mm × 82 mm × 17 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)