Documentos Principais
27057
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black polypropylene hole cap
tamanho
24-400
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
diâmetro × A
26 mm × 12.2 mm
Diâmetro do furo
15 mm
conector
thread for 24-400
compatibilidade
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)