Documentos Principais
SU860007
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Sinônimo(s):
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
tan PTFE/silicone
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diâmetro × espessura
22 mm × 3.2 mm
compatibilidade
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)