The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS).
XNAT
Kit de PCR para tecido REDExtract-N-Amp™
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
Sinônimo(s):
Tissue direct PCR kit, Tissue direct PCR kit with loading dye
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 10 reactions
10 reactions sufficient for 10 amplifications
10 reactions sufficient for 10 extractions
sufficient for 100 reactions
100 reactions sufficient for 100 amplifications
100 reactions sufficient for 100 extractions
sufficient for 1000 reactions
1000 reactions sufficient for 1000 amplifications
1000 reactions sufficient for 1000 extractions
Nível de qualidade
Características
dNTPs included
hotstart
técnica(s)
PCR: suitable
cor
red
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Perfeito para isolamento rápido de DNA genômico para genotipagem
- Extração em uma única etapa de DNA genômico para PCR em 15 minutos
- ReadyMix para PCR, formulada especialmente para amplificação diretamente do extrato
- Anticorpo Hot Start para amplificação por PCR altamente específica de DNA genômico
- Extrato estável a 4 oC por pelo menos 6 meses
- O REDExtract-N-Amp™ contém um corante de rastreamento que permite o carregamento conveniente direto de reações de PCR em géis de agarose para análise
Componentes
Outras notas
Princípio
Informações legais
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolos
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
-
What is the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Describe the composition of the different HBSS (-Ca++, -/+ Mg++)
1 answer-
The XNAT product is a PCR kit optimized for use with tissue samples. None of the components of this kit are formulated with Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS). See the link below to review the technical bulletin for this kit, which includes a list of components. https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf See the link below to review the formulation table for a number of HBSS products: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/893/h6648for.pdf
Helpful?
-
-
Is the extract compatible with SYBR green qPCR?
1 answer-
The extract from using the XNAT kit can be used for SYBR green qPCR, but we recommend using product S4320, Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix (https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4320_. This is a 2X reaction mix containing SYBR Green, buffer, salts, dNTPs, Taq polymerase and JumpStart™ Taq antibody. It is optimized specifically for use with the extraction reagents and contains JumpStart Taq antibody for hot start PCR to enhance specificity and SYBR Green I to act as a nonspecific reporter for real-time PCR. More information on our SYBR Green Extract-N-Amp™ kits can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/genomics/qpcr/sybr-green-extract-n-amp-tissue-pcr-kit
Helpful?
-
-
Are the XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit components available separately?
1 answer-
Only R4775, the REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix is available separately.
Helpful?
-
-
How do I quantitate my DNA with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 answer-
The DNA extract generated using the Extract-N-Amp kit is very crude, and it is not possible to obtain a reliable 260/280 ratio. For quantitation of pure DNA, we recommend using one of our GenElute genomic DNA kits.
Helpful?
-
-
What is the shelf life of the kit XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit and how should I store it?
1 answer-
The shelf life of XNAT has not been determined. However, based on our storage guidelines, it should be usable for 1 year from the date of receipt. The REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit can be stored at 2-8°C for up to three weeks. For long-term storage, greater than three weeks, -20°C is recommended. Do not store in a "frost-free" freezer. We recommend to store in 10 reaction aliquots.
Helpful?
-
-
I am unable to detect any PCR product with Product XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit.
1 answer-
From XNAT Technical Bulletin, troubleshooting guide table: PCR reaction may be inhibited due to contaminants in the tissue extract. Dilute the tissue extract with a 50:50 mix of extraction and neutralization solutions. To test for inhibition, include a DNA control and/or spike a known amount of template (100-500 copies) into the PCR along with the tissue extract.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do I store my DNA samples for use with XNAT, REDExtract-N-Amp® Tissue PCR Kit?
1 answer-
DNA samples can be stored for up to 6 months at 2-8°C with the tissue sample removed.