E0781
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ with qPCR Reference dye
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
Selecione um tamanho
R$ 74.727,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 74.727,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Produtos recomendados
descrição
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
Nível de qualidade
uso
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
aplicação(ões)
agriculture
método de detecção
probe-based
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.