Documentos
E7023
Sigma-Aldrich
Álcool etílico, puro
greener alternative
≥99.45%, for molecular biology, 200 proof, suitable for RNA extraction and DNA extraction
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Álcool etílico, puro, 200 proof, for molecular biology
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Ensaio
≥99.45%
forma
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
200 proof
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impurezas
≤0.2% (water)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
pb
78.3 °C
pf
-114 °C
densidade
0.789 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
agriculture
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O etanol é um solvente verde preferível do ponto de vista ambiental e, portanto, está alinhado com "Solventes e auxiliares mais seguros" e "Uso de matérias-primas renováveis". 
Este produto consiste em etanol absoluto (100%), prova 200 não desnaturado. Este é um produto de grau para biologia molecular e é testado quanto à presença de RNase e Dnase.
Aplicação
Adequado para uso na precipitação de ácidos nucleicos
O álcool etílico (etanol) puro foi usado no processo a seguir:
  • extração de DNA e RNA
  • hibridização com arrays
  • ensaio de sedação com etanol
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modulador alostérico positivo dos receptores GABAA e modulador alostérico negativo dos receptores glutamatérgicos do tipo NMDA.
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona
Etanol for molecular biology
Sigma-Aldrich
1.08543
Etanol
2-propanol BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
59304
2-propanol
Jaishree Garhyan et al.
BMC research notes, 6, 72-72 (2013-03-01)
Hybridization based assays and capture systems depend on the specificity of hybridization between a probe and its intended target. A common guideline in the construction of DNA microarrays, for instance, is that avoiding complementary stretches of more than 15 nucleic
Derek J Stefanik et al.
Nature protocols, 8(5), 892-899 (2013-04-13)
Among marine invertebrates, the starlet sea anemone Nematostella vectensis has emerged as an important laboratory model system. One advantage of working with this species relative to many other marine invertebrates is the ease of isolating relatively pure DNA, RNA and
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Protocolos
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).